Learn More
Thermo Scientific™ Zusammengesetzte Kappen und Septen für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung
Artikelnummer. 12470138
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Naturfarben
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12470138
Marke: Thermo Scientific™ C401361W
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National Montierte Verschlüsse und Septen für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung sind in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Septenmaterialien erhältlich.
Thermo Scientific™ National montierte Kappen und Septen für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung sind für zahlreiche Applikationen in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Septum-Materialien erhältlich.
  • Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8-mm-Septum verwendet werden
  • Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
  • Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • KimLok™ Verschlusskappe/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
  • Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PP, weiß; Kim-Lok Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Farbe Weiß
Material PTFE, Silikon, Polypropylen
Septum Kim-Lok rotes PTFE/weißes Silikon
Verschlussgröße 8-425
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit 8-425-Gewinde und Standardöffnung
Produkttyp Kim-Lok Kappe mit Flansch