Learn More
Thermo Scientific™ Zusammengesetzte Kappen und Septen für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung
Description
Thermo Scientific™ National montierte Kappen und Septen für 8-425 Fläschchen mit Standardöffnung sind für zahlreiche Applikationen in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Septum-Materialien erhältlich.
- Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8-mm-Septum verwendet werden
- Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
- Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
- KimLok™ Verschlusskappe/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
- Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
Specifications
Specifications
| Beschreibung | PP, gelb; Kim-Lok Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon |
| Farbe | Gelb |
| Material | PTFE, Silikon, Polypropylen |
| Septum | Kim-Lok rotes PTFE/weißes Silikon |
| Verschlussgröße | 8 bis 425 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fläschchen mit 8-425-Gewinde und Standardöffnung |
| Produkttyp | Kim-Lok Kappe mit Flansch |