Learn More
Hecht Karl™ Assistent™ Braune Tropfflaschen für Reagenzien, ohne Verschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Farbe | Amber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Salzsäure |
| Material | Bernsteinfarbiges Glas |
| Produkttyp | Tropfflasche |