Learn More
Hecht Karl™ Assistant™ Klarglasflaschen mit schmalem Hals
Artikelnummer. 10389441
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
100 ml
Verschlussgröße:
GL18
GL22
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10389441 30 mL GL18 1 Stück
10003671 100 ml GL22 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10389441 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 41322012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Assistant™ Klare Glasflaschen mit schmalem Hals und Schraubverschluss eignen sich ideal zum Aufbewahren und Lagern von Chemikalien, Lösungsmitteln und anderen Flüssigkeiten im Labor und im Außeneinsatz.
  • Enger Hals
  • Mit schwarzem Schraubverschluss
  • Erhältlich in einer breiten Palette von Größen von 30 ml bis 1000 ml
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Material Glas
Öffnung Eng
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussgröße GL18
Verschlusstyp Schraubkappe