missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Elka Reagenzgläser
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15,5 mm
17,25 mm
Länge (metrisch):
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Mit Rand
- Einwegartikel
- Runder Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Rundboden |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 15,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur