Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Glasfläschchen
Artikelnummer. 10145291
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 ml
20 mL
Höhe (metrisch):
34 mm
60 mm
Außendurchmesser (metrisch):
24 mm
26 mm
Packungsgröße:
130 Stück
154 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10145291 8 ml 34 mm 24 mm 154 Stück
10227391 20 mL 60 mm 26 mm 130 Stück
2 options
Artikelnummer. 10145291
Marke: Karl Hecht™ 42783012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige und Probenaufnahmeanwendungen. Karl Hecht™ Assistent™ Glasfläschchen lassen sich dank ihres Schnappverschlusses aus Kunststoff sicher verschließen.
  • Durchsichtiges Glas
  • Mit gerolltem Rand
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Volumen (metrisch) 8 ml
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 34 mm