Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Schachteln mit 100 Stück
Beschreibung
- 0.13 bis 0.16 mm Dicke
- Sehr gute Planität
- Mit CE-Kennzeichnung
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
- Hohe spektrale Transmission
- Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
- In Kunststoffboxen à 100 Stück, 10 Boxen pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckglas |
| Material | Glas |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 18 x 18 mm |
| Zertifizierungen | CE |
| Menge | 100/Packung |