Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie in verschiedenen Stärken
Artikelnummer. 10227191
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 mm
24 x 24 mm
50 x 24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10227191
Marke: Karl Hecht™ 41014512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Karl Hecht™ Assistent™ quadratischen Abdeckgläser für die Mikroskopie sind in verschiedener Stärke erhältlich und bestehen aus hochtransparentem Borosilikatglas, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.
  • 0.17 ± 0.01 mm Dicke
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Material Glas
Dicke (metrisch) 0,17 ±0,01 mm
Abmessungen (L x B) 20 x 20 mm
Zertifizierungen CE
Menge 50/Packung