Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie in verschiedenen Stärken
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 mm
24 x 24 mm
50 x 24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- 0.17 ± 0.01 mm Dicke
- Sehr gute Planität
- Mit CE-Kennzeichnung
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
- Hohe spektrale Transmission
- Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckglas |
| Material | Glas |
| Dicke (metrisch) | 0,17 ±0,01 mm |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 24 mm |
| Zertifizierungen | CE |
| Menge | 50/Packung |