Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Spritzflaschen
Artikelnummer. 10185301
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10185301 1000 ml 1 Stück
10257871 100 ml 1 Stück
10014081 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10185301 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 49102036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.28 €
    4.91 € / 1 Stück
    Sparen 4.37 €
    47% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum einfachen und bequemen Spülen von Laborgläsern. Karl Hecht™ Assistent™ Waschflaschen werden aus Polyethylen-Kunststoff hergestellt.
  • Flexibel
  • Mit Sprühröhrchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Kunststoff
Menge 10Pack.
Verschlusstyp Schraube mit Sprühröhrchen
Zertifizierung/Konformität ISO 9001-zertifiziert
Produkttyp Sprühflasche