Learn More
Astaxanthin, TRC
Artikelnummer. 17979214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17979214 50 mg 50 Milligramm
17959784 10 mg 10 Milligramm
17938154 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17979214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79002550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 472-61-7
Summenformel C40 H52 O4
Molekulargewicht (g/mol) 596.84
Synonym Astaxanthin (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, 3,3'-dihydroxy-, all-trans- (8CI), (3S,3'S)-3,3'-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4'-dione, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-all-trans-Astaxanthin, (S,S)-Astaxanthin, Aquasta, AstaREAL, AstaREAL A1010, AstaXin, Astabio AR 1, Astabio AR 5, Astacarox, Astareal ACT, Astared, Astax S, Astaxanthin, all-trans-, Astots 10O, Astots 5O, Astots ST, BioAstin, BioAstin oleoresin, Carophyll Pink, Lucantin Pink, NatuRose, Natupink, Ovoester, Puresta W 05, all-trans-(3S,3'S)-Astaxanthin, all-trans-Astaxanthin, trans-Astaxanthin
IUPAC-Name (6S)-6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonenyl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Astaxanthin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
Formelmasse 596.3866