Learn More
Invitrogen™ Astegolimab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ MA559096
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Astegolimab is a biosimilar that targets IL1RL1.
Especificaciones
| Astegolimab | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| AMG-282; MSTT-1041A; RG-6149; RO-7187807 | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2SA |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| 1 mg/mL | |
| 25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Human | |
| 1 mg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido