Learn More
ASTM D-6584 Mix 2 (4C) Standardlösung, Chem Lab
Artikelnummer. 15959316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15959316 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15959316 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL40.13782.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00 €
    54.60 € / 1 Milliliter
    Sparen 25.40 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Verpackung Ampulle in Glas
Dichte 0.98 g/mL
Flammpunkt 17 °C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -42 °C
Siedepunkt 115 °C
Solvent or Matrix Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 79.1
Menge 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ASTM D-6584 Mix 2 (4C) standard solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ASTM