Learn More
ASTM D4294, Schwefelgehalt B in Schweröl (75 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™
Artikelnummer. 17942796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 100 mL
Packungsgröße:
400 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17942796 4 x 100 mL 400 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17942796 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGKTSMIN4294B4
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ASTM D4294, Schwefelgehalt B in Schweröl (75 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Verfahren XRF/UVF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge 4 x 100 mL
Formelmasse 31.972 g/mol