Learn More
ASTM Kalibrierset D4629, N @ 0–100 mg/L in Isooctan, VHG™
Beschreibung
ASTM D4629 Kalibrierset, N @ 0-100 mg/L in Isooctan
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrogen |
| CAS | 7727-37-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nitrogen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | N2 |
| Konzentration | 0-100 mg/L |
| Synonym | Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14 |
| InChI-Formel | InChI=1S/N2/c1-2 |
| SMILES | N#N |
| IUPAC-Name | molekularer Stickstoff |
| Mehr anzeigen |