Learn More
Endecotts ASTM E11 SIKT Sieb, 8 x 1 in. RFR
Artikelnummer. 11592035
Ansicht ändern
Click to view available options
Screen Size:
1.00 mm
1.18 mm
1.40 mm
1.70 mm
2.00 mm
2.36 mm
2.80 mm
3.35 mm
4.00 mm
4.75 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
8.00 mm
9.50 mm
11.20 mm
12.50 mm
13.20 mm
16.00 mm
19.00 mm
22.40 mm
31.50 mm
37.50 mm
45.00 mm
63.00 mm
75.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Screen Size Packungsgröße
11592035 4.75 mm 1 Stück
11582045 1.00 mm 1 Stück
11572045 1.18 mm 1 Stück
11562045 1.40 mm 1 Stück
11552045 1.70 mm 1 Stück
11542045 2.00 mm -
11532045 2.36 mm 1 Stück
11522045 2.80 mm 1 Stück
11512045 3.35 mm 1 Stück
11502045 4.00 mm 1 Stück
11582035 5.60 mm 1 Stück
11572035 6.30 mm 1 Stück
11562035 6.70 mm 1 Stück
11552035 8.00 mm 1 Stück
11542035 9.50 mm 1 Stück
11532035 11.20 mm 1 Stück
11522035 12.50 mm 1 Stück
11512035 13.20 mm 1 Stück
11502035 16.00 mm -
11592025 19.00 mm 1 Stück
11582025 22.40 mm -
11552025 31.50 mm 1 Stück
11542025 37.50 mm 1 Stück
11532025 45.00 mm 1 Stück
11502025 63.00 mm 1 Stück
11592015 75.00 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 11592035 Lieferant Endecotts Lieferanten-Nr. 008SAW4.75H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 €
    120.44 € / 1 Stück
    Sparen 58.56 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlsieb mit Kalibrierungszertifikat
  • Jedes Endecotts Prüfssieb wird mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert.
  • Testsiebe werden gemäß den in Klausel 5.1, Tabelle 1 von ISO3310-1 bzw ASTM . E11 aufgeführten Verfahren inspiziert und kalibriert.
  • Jedes Sieb wird mit einem Kalibrierzertifikat ausgestattet, das alle zuvor im Konformitätszertifikat angegebenen Informationen und mehr enthält.
  • Das Zertifikat verzeichnet die Anzahl der gemessenen Öffnungen und Drahtdurchmesser, die durchschnittliche Aperturgröße und die Standardabweichung getrennt für Kett- und Schussrichtung.
  • Auch die Art des Webs wird angegeben.
  • Außerdem sind sie einzeln mit Seriennummern versehen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Spezifikation
Produkttyp Testsieb
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Partikelgröße
Außendurchmesser (metrisch) 203 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Screen Size 4.75 mm
Mesh Material Edelstahl
Sieve Number 4