Learn More
ASTM Methode D2887 Lösung zur Definition des Kohlenwasserstofffensters, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311328 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30311328 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA0900053CH
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptadecane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentadecane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 629-78-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptadecane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentadecane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Chloroform
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 500 μg/mL∣n-Docosane 500 μg/mL∣n-Dodecane 500 μg/mL∣n-Dotriacontane 500 μg/mL∣n-Eicosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Hexacosane 500 μg/mL∣n-Hexadecane 500 μg/mL∣n-Hexatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Octane 500 μg/mL∣n-Octatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Tetradecane 500 μg/mL∣n-Tetratriacontane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Octacosane 500 μg/mL∣Phytane 500 μg/mL∣Pristane 500 μg/mL∣Tetracontane 500 μg/mL∣Tetracosane 500 μg/mL∣Triacontane 500 μg/mL