Learn More
ASTM Methode D3606 Benzol-in-Benzin-Kit mit IS in Isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
7 x 2 mL
Packungsgröße:
14 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320621 7 x 2 mL 14 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320621 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGK09000100IO
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanol∣Benzene∣Toluene
CAS 78-92-2, 71-43-2, 108-88-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Butanol∣Benzene∣Toluene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Isooktan
Menge 7 x 2 mL