Learn More
ASTM Methode D3606 Prüfstandard 10-50 ml/L in Isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| CAS | 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooktan |
| Menge | 10 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ethanol 0 mL/L∣Benzene 10 mL/L∣2-Butanol 40 mL/L∣Toluene 50 mL/L |