Learn More
ASTM Method D5134 Linearity Check Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Menge:
10 x 25 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-dimethylheptane∣2,4-Dimethylhexane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣Benzene∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣Toluene |
| CAS | 2213-23-2, 589-43-5, 592-27-8, 591-76-4, 71-43-2, 142-82-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,4-dimethylheptane∣2,4-Dimethylhexane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣Benzene∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣Toluene |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Menge | 10 x 25 mg |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4-dimethylheptane 10 %∣2,4-Dimethylhexane 10 %∣2-Methylheptane 10 %∣2-Methylhexane 10 %∣Benzene 10 %∣n-Heptane 10 %∣n-Hexane 10 %∣n-Nonane 10 %∣n-Octane 10 %∣Toluene 10 % |