Learn More
ASTM Methode D5191 Dampfdruck - 46,7 kPa (6,77 psi), Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylpentane |
| CAS | 107-83-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Methylpentane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H14 |
| Konzentration | 100 % |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(C)C |
| Mehr anzeigen |