Learn More
ASTM Methode D5191 Dampfdruck - 68,3 kPa (9,91 psi), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 10 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313618 10 x 10 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313618 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09010494
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentane
CAS 287-92-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclopentane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H10
Konzentration 100 %
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclopentane, Exxsol Cyclopentane S, Exxsol HP 95, H&N, IP 85, Marukazol FH, NSC 60213, Pentamethylene, Zeonsolv HP
InChI-Formel InChI=1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCCC1
IUPAC-Name Cyclopentan
Molekulargewicht (g/mol) 70.13
Menge 10 x 10 mL
Formelmasse 70,0783 g/mol