Learn More
ASTM Methode D5501 96% Ethanol QC Prüfmischung in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318130
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 2 mL
Packungsgröße:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318130 10 x 2 mL 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318130 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGH09000173EL
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol∣Methanol∣n-Heptane
CAS 64-17-5, 67-56-1, 142-82-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethanol∣Methanol∣n-Heptane
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Ethanol
Menge 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Methanol 1000 μg/mL∣n-Heptane 40000 μg/mL∣Ethanol 1000000 μg/mL