Learn More
ASTM Methode D5580 Aromaten quantitative Kalibriermischung mit IS-Standard 4, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309709 1 x 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30309709 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA0900072
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-63-6, 540-84-1, 591-78-6, 71-43-2, 100-41-4, 95-47-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Menge 1 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Benzene 1.8 %∣Toluene 2.25 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 4.5 %∣Ethylbenzene 4.5 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4.5 %∣2-Hexanone 10 %∣2,2,4-Trimethylpentane 72 %