Learn More
ASTM Qualitätskontrollreferenzmaterial nach Methode D5769 mit 3 IS in Isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 2 mL
Packungsgröße:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309665 10 x 2 mL 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30309665 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000132IO
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Benzene-D6∣Ethylbenzene∣Ethylbenzene-d10∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣Naphthalene D8∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 1076-43-3, 100-41-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Benzene-D6∣Ethylbenzene∣Ethylbenzene-d10∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣Naphthalene D8∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Isooktan
Menge 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Naphthalene D8 1 wt%∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 3 wt%∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 3 wt%∣n-Dodecane 5 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 11.9 wt%∣n-Decane 12 wt%∣n-Hexane 12 wt%∣n-Heptane 16.9 wt%∣n-Octane 16.9 wt%∣Benzene 10000 mg/kg∣Naphthalene 10000 mg/kg∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 20000 mg/kg∣Benzene-D6 20000 mg/kg∣Ethylbenzene-d10 20000 mg/kg∣1,2,4-Trimethylbenzene 30000 mg/kg∣Ethylbenzene 30000 mg/kg∣Toluene 90000 mg/kg