Learn More
ASTM Methode D6293 O-PONA Olefinmischung, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene |
| CAS | 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexan/Heptan |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Heptene 2 %∣1-Hexene 2 %∣1-Octene 2 %∣1-Nonene 3 %∣1-Pentene 5 % |