Learn More
ASTM Prüfstandard nach Methode D7845: 0,01–0,05 Gew.-% in Toluol Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 2 mL
Packungsgröße:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319772 10 x 2 mL 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319772 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09001085TO
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene
CAS 5989-27-5, 19902-08-0, 90-12-0, 770-35-4, 98-85-1, 105-67-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Toluol
Menge 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (+)-Limonene 0.1 wt %∣(1R)-(+)-beta-Pinene 0.1 wt %∣1-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣1-Phenoxy-2-propanol 0.1 wt %∣1-Phenylethanol 0.1 wt %∣2,4-Dimethylphenol 0.1 wt %∣2,4-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2,5-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2-Ethylphenol 0.1 wt %∣2-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣2-Methylstyrene 0.1 wt %∣2-Phenoxy-1-propanol 0.1 wt %∣2-Phenylethanol 0.1 wt %∣3-Ethylphenol 0.1 wt %∣3-Methylstyrene 0.1 wt %∣4-Ethylphenol 0.1 wt %∣4-Isopropylphenol 0.1 wt %∣4-Methylstyrene 0.1 wt %∣Acrylic acid butyl ester 0.1 wt %∣alpha-Methylstyrene 0.1 wt %∣Butyl Alcohol, n-butanol 0.1 wt %∣Cyclohexanol 0.1 wt %∣Dicyclopentadiene 0.1 wt %∣Di-n-butylether 0.1 wt %∣DL-alpha-Pinene 0.1 wt %∣Ethylbenzene-d10 0.1 wt %∣Indene 0.1 wt %∣Naphthalene 0.1 wt %∣p,a-Dimethylstyrene 0.1 wt %∣Phenol 0.1 wt %∣Phenoxyethanol 0.1 wt %∣Styrene 0.1 wt %∣Styrene Glycol 0.1 wt %∣trans-beta-Methylstyrene 0.1 wt %