Learn More
Endecotts ASTM Edelstahlsieb, 20 cm.
Artikelnummer. 10603865
Ansicht ändern
Click to view available options
Screen Size:
4,0 μm
63 μm
125 μm
1.70 mm
2,0 μm
3.35 mm
355 μm
4.75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Screen Size Packungsgröße
10603865 2,0 μm 1 Stück
10576154 1.70 mm 1 Stück
10595004 3.35 mm 1 Stück
10768855 4,0 μm 1 Stück
10716755 4.75 mm 1 Stück
10585004 63 μm 1 Stück
10612525 125 μm 1 Stück
10716745 355 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10603865 Lieferant Endecotts Lieferanten-Nr. 008SAW2.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    131.32 € / 1 Stück
    Sparen 5.68 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahlsieb mit Kalibrierungszertifikat
  • Jedes Endecotts Prüfssieb wird mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert.
  • Testsiebe werden gemäß den in Klausel 5.1, Tabelle 1 von ISO3310-1 bzw ASTM . E11 aufgeführten Verfahren inspiziert und kalibriert.
  • Jedes Sieb wird mit einem Kalibrierzertifikat ausgestattet, das alle zuvor im Konformitätszertifikat angegebenen Informationen und mehr enthält.
  • Das Zertifikat verzeichnet die Anzahl der gemessenen Öffnungen und Drahtdurchmesser, die durchschnittliche Aperturgröße und die Standardabweichung getrennt für Kett- und Schussrichtung.
  • Auch die Art des Webs wird angegeben.
  • Außerdem sind sie einzeln mit Seriennummern versehen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Spezifikation
Produkttyp Analysesieb
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Partikelgröße
Außendurchmesser (metrisch) 203 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Screen Size 2,0 μm
Mesh Material Edelstahl
Sieve Number 10