missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Astragalosid IV, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17575555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17575555 250 mg 250 Milligramm
17565555 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17575555

Marke: Thermo Scientific Acros 468862500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 84687-43-4
Summenformel C41 H68 O14

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Astragalosid IV
Menge 250 mg
Formelmasse 784,97
MDL-Nummer MFCD16036240,MFCD16036240
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiße bis beige
Reinheit ≥ 97,5 %
InChI-Schlüssel QMNWISYXSJWHRY-CSXKERSZSA-N
SMILES CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)C3C[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C4[C@]5(CC35CC[C@]12C)CCC(O[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C4(C)C
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(3R,9R,12S,14R,15R,16R)-14-hydroxy-15-[(2R,5S)-5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methyloxolan-2-yl]-7,7,12,16-tetramethyl-6-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}pentacyclo[9.7.0.0¹,³.0³,⁸.0¹²,¹⁶]octadecan-9-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 784.98
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.