missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Astrin Monoclonal antibody specifically detects Astrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Astrin |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL10078 |
| Konjugat | Janelia Fluor 669 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Astrin, Deepest, hMAP126, MAP126mitotic spindle coiled-coil related protein, mitotic spindle associated protein p126, Mitotic spindle-associated protein p126, sperm associated antigen 5, sperm-associated antigen 5 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q96R06, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?