missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Astrin Antibody (CL10078) [PerCP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30290432 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10 Milliliter
Code produit. Menge unitSize
30290432 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30290432

Marque: Novus Biologicals NBP288942PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Astrin Monoclonal antibody specifically detects Astrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Astrin
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL10078
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Astrin, Deepest, hMAP126, MAP126mitotic spindle coiled-coil related protein, mitotic spindle associated protein p126, Mitotic spindle-associated protein p126, sperm associated antigen 5, sperm-associated antigen 5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q96R06, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, MAP Kinase Signaling, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10615
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.