Learn More
Asulam-d3 (methoxy-d3), CDN
Artikelnummer. 30311446
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311446 0.005 g 0.01 Gramm
30326657 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30311446 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND75310.005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Asulam-d3 (methoxy-d3)
Summenformel C8 D3 H7 N2 O4 S
Menge 0.005 g
Synonym Asulam-d3, Asulam-D3 (methoxy-D3), Methyl-d3 (4-aminophenylsulfonyl)carbamate, N1-(Methoxy-d3)carbonylsulfanilamide, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]carbamic acid methyl-d3 ester
InChI-Formel InChI=1 S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-15(12,13)7-4-2-6(9)3-5-7/h2-5 H,9H2,1H3,(H,10,11)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name trideuteriomethyl N-(4-aminophenyl)sulfonylcarbamate
Molekulargewicht (g/mol) 233.2595
Formelmasse 233.055 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity