Learn More
ATAGO™ Master-α Refraktometer, ATC, spritzwassergeschützt
Artikelnummer. 10733027
Ansicht ändern
Click to view available options
Master-alpha Refraktometer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10733027 Master-alpha Refraktometer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10733027 Lieferant ATAGO™ Lieferanten-Nr. 2311
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hand-Refraktometer Der ATAGO Master-α Das Refraktometer ist mit einer automatischen Toleranzkorrektur (ATC) ausgestattet und gleichzeitig wasserdicht.
  • Ausgestattet mit automatischem Temperaturausgleich und spritzwassergeschützt (IP65)
  • Einfach ablesbar und gut zu halten, leicht zu reinigen bei einer glatten Probe; stabile gebogenen Kanten
  • Aus Metall gefertigt; für salzige und saure Proben; Modell mit Kunststoffgehäuse wählen (MASTER-Pa)
Spezifikation
Typ Refraktometer
Scale Range 0,0 bis 33,0 Brix
Modell Master-α
Genauigkeit ±0,2 % Wiederholbarkeit: ± 0,1%
Auflösung Min. Skala ±0,2 %
Skalentyp Brix
Umgebungstemperatur (metrisch) 10°bis 30 °C
Temperaturkompensation 10°bis 30 °C