missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atazanavir Bisulfate Salt, TRC

Artikelnummer. 30136793
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136793 50 mg 50 Milligramm
30003711 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79005050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 229975-97-7
Summenformel C38 H52 N6 O7 . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 802.93
Synonym Atazanavir Bisulfate Salt, 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,14-dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, sulfate (1:1), 2,5,6,10,13-Pentaazatetradecanedioic acid, 3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, dimethyl ester, (3S,8S,9S,12S)-, sulfate (1:1) (salt) (9CI), Atazanavir sulfate, Atazor
IUPAC-Name methyl N-[(2S)-1-[2-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-[[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]amino]-4-phenylbutyl]-2-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methyl]hydrazinyl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate;sulfuric acid
SMILES COC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](O)CN(Cc2ccc(cc2)c3ccccn3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)C(C)(C)C.OS(=O)(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Atazanavir Sulfate
InChI-Formel InChI=1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1
Menge 50 mg
Formelmasse 802.3571
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.