missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ATE1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4720)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275146
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275146 100 μL 100 Mikroliter
30276116 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275146

Marke: Invitrogen™ MA557343

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

ATE1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

Arginyl-tRNA-protein transferase (ATE1), also designated arginyltransferase 1, belongs to the R-transferase family of proteins. In order for a protein to be degraded via the ubiquitin pathway, arginylation of the protein is required. ATE1 plays an important role in this process, as it is important for the posttranslational conjugation of arginine to the N-terminal aspartate-, glutamate- and possibly cystine-contaning substrates. ATE1 is a 518 amino acid protein. Alternative splicing results in two distinct isoforms. ATE1, which is found as a monomer, can localize to the cytoplasm and/or the nucleus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ATE1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB4720
Konzentration 1.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen ATE1
Gen-Zugriffsnummer O95260, Q9Z2A5
Gen-Alias AI225793; arginine-tRNA-protein transferase 1; arginine-tRNA--protein transferase 1; arginyltransferase 1; arginyl-tRNA-protein transferase; arginyl-tRNA--protein transferase 1; ATE1; AW547406; R-transferase 1
Gensymbole ATE1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human ATE1 (aa 39-52).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11101, 11907, 293526
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.