missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atenolol-d7, TRC

Artikelnummer. 30329927
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30329927 50 mg 50 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30329927

Marke: Toronto Research Chemicals TRCA79007750MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Atenolol-d7
CAS 1202864-50-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 D7 H15 N2 O3
Menge 50 mg
Synonym Atenolol D7, Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]benzeneacetamide, Atenolol-d7, Atenolol D7 (Isopropyl D7)
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 2-[4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Molekulargewicht (g/mol) 273.379
Formelmasse 273.207
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.