missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF4 Antibody (S360A-24), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-42176-0.025mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18685526

  • 174.00 € / 0.03 Milligramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

ATF4 Monoclonal antibody specifically detects ATF4 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

ATF4
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
P18848, NP_001666.2
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
S360A-24
Unconjugated
PBS (pH 7.4), 50% Glycerol
Activating transcription factor 4, activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element B67), cAMP-dependent transcription factor ATF-4, cAMP-responsive element-binding protein 2, CREB-2DNA-binding protein TAXREB67, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2, TaxREB67, TAXREB67CREB2cAMP response element-binding protein 2, Tax-responsive enhancer element-binding protein 67, TXREB
Fusion protein amino acids 25-327 of human ATF4. 86% identical to rat, and 85% identical to mouse. <50% identity with ATF5.
0.025 mg
Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response, Unfolded Protein Response (UPR)
468
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt