Learn More
ATF4 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke:  Proteintech 81798-1-RR-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30237816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 €
    129.00 € / 20 Mikroliter
    Sparen 20.00 €
    13% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ATF4 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human ATF4. This antibody recognizes human antigen. The ATF4 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IP, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
ATF4
5N3
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
Primary
Human
50 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA
750 μg/mL
CREB-2; CREB2; TAXREB67; TXREB
Recombinant Protein
20 μL
468
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody