Learn More
Invitrogen™ ATG13 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (4L5P5)
Artikelnummer. 30284391
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30284391 20 μL -
30284392 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30284391
Marke: Invitrogen™ MA557915
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: ADLAYPVVFA AGLNATHPHQ LMVPGKEGGV PLAPNQPVHG TQADQERLAT CTPSDRTHCA ATPSSSEDTE TVSNSSEGRA SPHDVLETIF VRKVGAFVNK PINQVTLTSL DIPFAMFAPK NLELEDTDPM VNPPDSPETE SPLQGSLHSD GSSGGSSGNT HDDFVMIDFK PAFSKDDILP MDLGTFYREF QNPPQLSSLS.
Autophagy, the process of bulk degradation of cellular proteins through an autophagosomic-lysosomal pathway is important for normal growth control and may be defective in tumor cells. It is involved in the preservation of cellular nutrients under starvation conditions as well as the normal turnover of cytosolic components. This process is negatively regulated by TOR (Target of rapamycin) through phosphorylation of autophagy protein ATG1. ATG13 forms a complex with ULK1 and ULK2, the mammalian homologs of ATG1, and with FIP200. This complex is a target of TOR phosphorylation under normal conditions; inhibition of TOR by rapamycin or leucine deprivation leads to dephosphorylation of ATG13, ULK1 and ULK2, which then leads to autophagy. Knockdown of ATG13 inhibits autophagosome formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen ATG13
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 4L5P5
Konzentration 2.24 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gen ATG13
Gen-Zugriffsnummer O75143, Q91YI1
Gen-Alias 1110053A20Rik; Atg13; ATG13 autophagy related 13 homolog; autophagy related 13; autophagy-related protein 13; D2Ertd391e; FLJ20698; Harbi1; Harbi1l; harbinger transposase derived 1; KIAA0652; OTTHUMP00000233321; OTTHUMP00000233322; OTTHUMP00000233323; OTTHUMP00000233324; OTTHUMP00000233325; OTTHUMP00000233326; PARATARG8; RGD1310685
Gensymbole ATG13
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 281-480 of human ATG13 (NP_001136145.1).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 362164, 51897, 9776
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.