missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
ATG5 Polyclonal specifically detects ATG5 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Alligator, Bovine, Drosophila, Fish, Guinea Pig, Primate, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting, Radioimmunoassay, Proximity Ligation Assay, Electron Microscopy, Knockout Validated, Knockdown Validated.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ATG5 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot, Radioimmune Assays (RIA), In situ PLA, Immunoassay, KnockDown |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.0 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500, Simple Western 1:50, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:250, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:400, Immunoblotting, Radioimmunoassay, Proximity Ligation Assay, Electron Microscopy, Knockout Validated, KnockDown Validated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9H1Y0 |
| Gen-Alias | APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), ASPAPG5-LIKE, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Autophagy protein 5 |
| Gensymbole | ATG5 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?