missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATG5 Antibody (CL9508) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88936AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ATG5 Monoclonal antibody specifically detects ATG5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| ATG5 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| APG5, APG5 (Autophagy 5, S. Cerevisiae)-Like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5L, APG5-LIKE, ASP, ASPAPG5-LIKE, ATG5 Autophagy Related 5 Homolog, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Autophagy protein 5, Autophagy Related 5, HAPG5, SCAR25 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9H1Y0, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| 9474 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9508 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur