Learn More
ATG5 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB110-53818MFV610
555.90 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18700643
  • 694.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ATG5 Polyclonal antibody specifically detects ATG5 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Alligator, Bovine, Drosophila, Fish, Guinea Pig, Primate, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ATG5
Polyclonal
Flow Cytometry
APG5, APG5 (Autophagy 5, S. Cerevisiae)-Like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5L, APG5-LIKE, ASP, ASPAPG5-LIKE, ATG5 Autophagy Related 5 Homolog, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Autophagy protein 5, Autophagy Related 5, HAPG5, SCAR25
This ATG5 Antibody was made to a synthetic peptide of an N-terminal region of the human ATG5 protein (within residues 1-50) [Swiss-Prot Q9H1Y0].
0.1 mL
Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Ubiquitin Proteasome Pathway
9474
Store at 4C in the dark.
IgG
Flow Cytometry
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, All species, Bovine, Drosophila