Learn More
uvex Athletic D5XP Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 17747559 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17747559 6 10 Paare
17757559 7 10 Paare
17767559 8 10 Paare
17777559 9 10 Paare
17787559 10 10 Paare
17797559 11 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17747559 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6003006
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Uvex athletic D5 XP Schnittschutzhandschuhe verfügen über Level D-Schnittschutz und ein verstärktes Daumengelenk.
  • Außenmaterial aus HPPE, Stahl und Polyamid/Elastan
  • NBR-Mikroschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Hoher Schnittschutz (Level D)
  • Hohe mechanische Beständigkeit
  • Gute Griffigkeit bei trockenen und (leicht) öligen/nassen Werkstücken
  • Flexible Sicherheitshandschuhe mit hervorragender Passform
  • Gutes Tastgefühl
  • Sicherheitshandschuh mit Strickbündchen und verstärktem Daumengelenk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388 (4 X 4 3 D)
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grau, Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material HPPE, Stahlfaser, Nylon, Elastan
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6