Learn More
R&D Systems™ Atipamezole hydrochloride
Artikelnummer. 18074822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18074822 10 mg 10 Milligramm
18024292 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074822 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2937/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.86 €
    288.75 € / 10 Milligramm
    Sparen 42.11 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective α2 antagonist
Selective α2-adrenergic receptor antagonist (Ki values are 1.1, 1.0, 0.89, 1300 and 6500 nM for α2A, α2B, α2C, α1A and α1B receptors respectively). Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104075-48-1
Summenformel C14H17ClN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atipamezole hydrochloride
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 248.75
Reinheit >99%
Molekulargewicht 248.75