Learn More
Lenz Laborglasintrumente Atomatic Duran Pipette
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
100 ml
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Kipp-Spender
  • Spenderkopf mit Flasche (1 l)
  • Schliffverbindung:NS 29/32
Kapazität (metrisch) 5 ml
Standard-Konusverbindung NS 29/32