Learn More
Atorvastatin Acetonide, TRC
Artikelnummer. 30011096
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011096 50 mg 50 Milligramm
30003867 25 mg 25 Milligramm
17929684 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011096 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79169050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 581772-29-4
Summenformel C36 H39 F N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 598.7
Synonym 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-, (4R,6R)-, (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid, 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid, Atorvastatin acetonide, Lipitor acetonide
IUPAC-Name 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)O)OC(C)(C)O5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atorvastatin Acetonide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C36H39FN2O5/c1-23(2)33-32(35(42)38-27-13-9-6-10-14-27)31(24-11-7-5-8-12-24)34(25-15-17-26(37)18-16-25)39(33)20-19-28-21-29(22-30(40)41)44-36(3,4)43-28/h5-18,23,28-29H,19-22H2,1-4H3,(H,38,42)(H,40,41)/t28-,29-/m1/s1
Formelmasse 598.2843