Learn More
Atorvastatin-Epoxydion-Verunreinigung, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| Industry Type | Forensik |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 431.1533 |
| Reinheit (%) | >95% |