Learn More
Atovaquon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7238590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17575545
Marke: Thermo Scientific Acros 468762500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 95233-18-4
Summenformel C22H19ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 366.84
MDL-Nummer 00889188
InChI-Schlüssel BSJMWHQBCZFXBR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3-[4-(4-Chlorphenyl)cyclohexyl]-4-hydroxy-1,2-dihydronaphthalin-1,2-dion
SMILES OC1=C(C2CCC(CC2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atovaquone
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb bis dunkelgelb
Schmelzpunkt 221°C to 225°C
Löslichkeit Unlöslich in Wasser; löslich in THF; leicht löslich in Aceton; unlöslich in Methanol