missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ATP Synthase beta Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16308924
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16308924 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16308924

Marke: Invitrogen™ PA581952

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LTGLTVAEYF RDQEGQDVLL FIDNIFRFTQ AGSEVSALLG RIPSAVGYQP TLATDMGTMQ ERITTTKKGS ITSVQAIYVP ADDLTDPAPA TTFAHLDATT VLSRAIAELG IYPAVDPLDS TSRIMDPNIV GSEHYDVAR Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 100%, Mouse - 99%.

ATP synthase is extremely conserved through evolution and can be found in plants, fungi, bacteria, and animals. The ATP synthase enzyme is a transmembrane protein responsible for driving the reversible reaction from ADP+ phosphate to ATP. This reaction is accomplished by a flux of protons across the membrane as a result of electron transfer. The ATP synthase protein has two main sections; the F1 ATP-ase (soluble) and the F0 ATP-ase (membrane embedded). The F1 section consists of the alpha, beta, gamma, delta, and epsilon subunits. While the F0 consists of a, b, and c subunits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ATP Synthase beta
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen ATP5F1B
Gen-Zugriffsnummer P06576, P10719, P56480
Gen-Alias ATP synthase F1 subunit beta; ATP synthase subunit beta, mitochondrial; ATP synthase, H+ transporting mitochondrial F1 complex, alpha subunit; ATP synthase, H+ transporting mitochondrial F1 complex, beta subunit; ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, beta polypeptide; Atp5b; ATP5F1B; ATPMB; ATPSB; beta-subunit; epididymis secretory protein Li 271; f1-ATPase beta; F1-ATPase beta-subunit; F-1-ATPase beta-subunit precursor; fj13e04; fj55c09; HEL-S-271; hm:zehn0534; hypothetical protein LOC554135; im:6793121; MGC5231; mitochondrial ATP synthase beta subunit; mitochondrial ATP synthase subunit beta subunit; mitochondrial ATP synthase, H+ transporting F1 complex beta subunit; mitochondrial ATP synthetase, beta subunit; wu:fj13e04; wu:fj38d01; wu:fj55c09; zgc:111961
Gensymbole ATP5F1B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human ATP5B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100511).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11947, 171374, 506
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.