missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATP6V1B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | ATP6V1B1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.13 mg/mL |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16843594
|
Proteintech
14780-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16833594
|
Proteintech
14780-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Vacuolar-type H+-ATPase (V-ATPase) is a multisubunit enzyme responsible for acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPases pump protons against an electrochemical gradient, while F-ATPases reverse the process, thereby synthesizing ATP. A peripheral V1 domain, which is responsible for ATP hydrolysis, and a integral V0 domain, which is responsible for proton translocation, compose V-ATPase. Nine subunits (A-H) make up the V1 domain and five subunits (a, d, c, c′ and c") make up the V0 domain. Like F-ATPase, V-ATPase most likely operates through a rotary mechanism. The V-ATPase V1 B subunit exists as two isoforms. In the inner ear, the V-ATPase B1 isoform functions in proton secretion and is required to maintain proper endolymph pH and normal auditory function. The gene encoding the human V-ATPase B1 isoform maps to chromosome 2cen-q13. Mutations in this gene cause distal renal tubular acidosis associated with sensorineural deafness. The V-ATPase B2 isoform is expressed in kidney and is the only B isoform expressed in osteoclasts.Spezifikation
| ATP6V1B1 | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P15313 | |
| 110935, 312488, 525 | |
| ATP6V1B1 Fusion Protein Ag6332 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ATP6V1B1 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ATP6B1, ATP6V1B1, RTA1B, V ATPase subunit B 1, VATB, VMA2, VPP3 | |
| ATP6V1B1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.